1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-(1-Aminoethyl)pyridine, 1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
H26047.MD
H26047.03
H26047.MDEA
328.86
EUR
H26047.MD
H26047.03
1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
1-Pyridin-3-ylethylamine
Purity: 96%
CAS No.: 56129-55-6
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01691641
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ Mw: 122.17 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01691641 Číslo CAS: 56129-55-6 OSN: 2735 ADR: 8 III |