Tlačiť
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
H26035.MD H26035.03
H26035.MDEA 34.25 EUR
H26035.MD H26035.03
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Purity: 97% CAS No.: 589-06-0 Molecular Formula: C10H11FO2 Formula Weight: 182.20 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD03788503
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Mw: 182.2 g/mol
Teplota tavenia: 44…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788503
Číslo CAS: 589-06-0
EINECS: 209-631-8