Tlačiť
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26023.03 H26023.06
H26023.03EA 89.05 EUR
H26023.03 H26023.06
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1194-64-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.59 Flash Point: 99°(210°F) Melting Point: 36-38° Boiling Point: 74°/0.4mm MDL No.: MFCD01934409
Vzorec: C₈H₇ClO
Teplota varu: 74 °C (0,4 mmHg)
Teplota tavenia: 36…38 °C
Teplota vzplanutia: 99 °C (210 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934409
Číslo CAS: 1194-64-5