2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid ≥98%, ee 97%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Methyl-D-mandelic acid
H25953.06
H25953.03
H25953.06EA
275.19
EUR
H25953.06
H25953.03
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid ≥98%, ee 97%, ChiPros®
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 31284-89-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 130-133°
Optical Rotation: -154° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00798433
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Mw: 166.18 g/mol Teplota tavenia: 130…133 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00961860 Číslo CAS: 31284-89-6 |