Tlačiť
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (5-Formyl-4-methylthiophen-2-yl)boronic acid
H25947.06 H25947.03
H25947.06EA 308.46 EUR
H25947.06 H25947.03
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 352530-25-7 Molecular Formula: C6H7BO3S Formula Weight: 169.95 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD03093890
Vzorec: C₆H₇BO₃S
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093890
Číslo CAS: 352530-25-7