Tlačiť
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
H25895.06 H25895.03
H25895.06EA 196.95 EUR
H25895.06 H25895.03
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95% CAS No.: 5591-70-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 170-173° MDL No.: MFCD01693715
Vzorec: C₉H₉N₃
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01693715
Číslo CAS: 5591-70-8