Tlačiť
4-n-Propylpiperidine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Propylpiperidine
H25848.MD H25848.03
H25848.MDEA 79.31 EUR
H25848.MD H25848.03
4-n-Propylpiperidine 95%
4-n-Propylpiperidine
Purity: 95% CAS No.: 22398-09-0 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Amine-like Boiling Point: 178-180° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00023151
Vzorec: C₈H₁₇N
Mw: 127.23 g/mol
Teplota varu: 178…180 °C
Hustota: 0.864
Teplota vzplanutia: 48 °C (118 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023151
Číslo CAS: 22398-09-0
EINECS: 244-956-9
OSN: 2733
ADR: 3 III