Tlačiť
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
H25842.06 H25842.03
H25842.06EA 187.32 EUR
H25842.06 H25842.03
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 18621-18-6 Molecular Formula: C3H7NO.HCl Formula Weight: 109.56 Melting Point: 85-90° MDL No.: MFCD02683887
Vzorec: C₃H₈ClNO
Teplota tavenia: 85…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683887
Číslo CAS: 18621-18-6