Tlačiť
1-Cyclopentenecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H25836.06 H25836.03
H25836.06EA 313.64 EUR
H25836.06 H25836.03
1-Cyclopentenecarbonitrile 97%
1-Cyclopentenecarbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 3047-38-9 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.14 Refractive Index: 1.4715 Boiling Point: 72°/15mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00043765
Vzorec: C₆H₇N
Mw: 93.14 g/mol
Teplota varu: 72 °C (15 mmHg)
Hustota: 0.944
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043765
Číslo CAS: 3047-38-9
OSN: 3276
ADR: 6.1 III