Tlačiť
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (S)-(-)-BINAM, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthylamine), (S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl
H25784.MD H25784.03
H25784.MDEA 66.59 EUR
H25784.MD H25784.03
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 18531-95-8 Molecular Formula: C20H16N2 Formula Weight: 284.36 Melting Point: 236-242° Beilstein Reference: 2419071 Optical Rotation: -150° (c=1 in pyridine) MDL No.: MFCD00145204
Vzorec: C₂₀H₁₆N₂
Teplota tavenia: 236…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145204
Číslo CAS: 18531-95-8