Tlačiť
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H25755.03 H25755.MD
H25755.03EA 435.22 EUR
H25755.03 H25755.MD
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 57395-89-8 Molecular Formula: C5H10FN.HCl Formula Weight: 139.60 Melting Point: 161-163° MDL No.: MFCD03452786
Vzorec: C₅H₁₁ClFN
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03452786
Číslo CAS: 57395-89-8