Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 5-methyl-2,4-dioxohexanoate
B25735.06
B25735.14
B25735.06EA
66.99
EUR
B25735.06
B25735.14
Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate 95%
Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate
Purity: 95%
CAS No.: 64195-85-3
Molecular Formula: C9H14O4
Formula Weight: 186.21
MDL No.: MFCD07323638
Vzorec:
C₉H₁₄O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07323638 Číslo CAS: 64195-85-3 EINECS: 264-728-2 |