Tlačiť
6-Chloro-7-deazapurine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
B25713.03 B25713.06
B25713.03EA 132.37 EUR
B25713.03 B25713.06
6-Chloro-7-deazapurine 98%
6-Chloro-7-deazapurine
Purity: 98% CAS No.: 3680-69-1 Molecular Formula: C6H4ClN3 Formula Weight: 153.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 190-192° MDL No.: MFCD01686865
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Teplota tavenia: 190…192 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01686865
Číslo CAS: 3680-69-1