Tlačiť
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
B25582.18 B25582.30
B25582.18EA 49.74 EUR
B25582.18 B25582.30
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% in aqueous solution
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid
CAS No.: 815-17-8 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00154352
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Mw: 130.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00154352
Číslo CAS: 815-17-8
EINECS: 212-418-2
OSN: 3265
ADR: 8 III