3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
B25582.18
B25582.30
B25582.18EA
49.74
EUR
B25582.18
B25582.30
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% in aqueous solution
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid
CAS No.: 815-17-8
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00154352
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ Mw: 130.14 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00154352 Číslo CAS: 815-17-8 EINECS: 212-418-2 OSN: 3265 ADR: 8 III |