Amberlite® IRA-402 (Cl) ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25556.36
B25556.22
B25556.0E
B25556.36EA
87.04
EUR
B25556.36
B25556.22
B25556.0E
Amberlite® IRA-402 (Cl) ion exchange resin
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7
MDL No.: MFCD01864002
Hustota:
1,07 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145564 Číslo CAS: 52439-77-7 |