Tlačiť
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25509.02 B25509.77
B25509.02EA 191.34 EUR
B25509.02 B25509.77
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98% CAS No.: 89972-77-0 Molecular Formula: C22H17N3 Formula Weight: 323.40 Melting Point: 167-170° MDL No.: MFCD06796977
Vzorec: C₂₂H₁₇N₃
Teplota tavenia: 167…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06796977
Číslo CAS: 89972-77-0