2,5-Hexanediol mixture of isomers 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hexane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxyhexane
B25470.09
B25470.18
B25470.09EA
96.67
EUR
B25470.09
B25470.18
2,5-Hexanediol mixture of isomers 98%
2,5-Hexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 2935-44-6
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 101°(215°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 216-218°
MDL No.: MFCD00004557
Vzorec:
C₆H₁₄O₂ Mw: 118.18 g/mol Teplota varu: 216…218 °C Hustota: 0.961 Teplota vzplanutia: 101 °C (215 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004557 Číslo CAS: 2935-44-6 EINECS: 220-910-3 |