2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Bromo-4-ethoxynitrobenzene
B25433.22
B25433.06
B25433.22EA
0
EUR
B25433.22
B25433.06
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
2-Bromo-4-nitrophenetole
Purity: 99%
CAS No.: 58244-42-1
Molecular Formula: C8H8BrNO3
Formula Weight: 246.06
Melting Point: 94-98°
MDL No.: MFCD12547883
Vzorec:
C₈H₈BrNO₃ Teplota tavenia: 94…98 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD12547883 Číslo CAS: 58244-42-1 |