2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
tert-Butylsulphinamide
B25385.03
B25385.06
B25385.03EA
60.57
EUR
B25385.03
B25385.06
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97%
CAS No.: 146374-27-8
Molecular Formula: (CH3)3CS(O)NH2
Formula Weight: 121.20
Melting Point: 97-101°
MDL No.: MFCD05861480
Vzorec:
C₄H₁₁NOS Teplota tavenia: 97…101 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01863616 Číslo CAS: 146374-27-8 |