Tlačiť
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
B25351.06 B25351.14
B25351.06EA 190.13 EUR
B25351.06 B25351.14
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 37622-90-5 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 75-80° Boiling Point: 138-140°/3mm MDL No.: MFCD00010844
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota varu: 138…140 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 75…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010844
Číslo CAS: 37622-90-5