Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25209.06
B25209.14
B25209.06EA
69.39
EUR
B25209.06
B25209.14
Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (dry weight)
Quinoline-N-oxide hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 64201-64-5
Molecular Formula: C9H7NO.xH2O
Formula Weight: 145.16(anhy)
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₇NO·xH₂O Teplota tavenia: ∼ 50 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149472 Číslo CAS: 64201-64-5 EINECS: 216-560-6 |