Tlačiť
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Zingerone, Vanillylacetone
B25150.03 B25150.06 B25150.14
B25150.03EA 42.92 EUR
B25150.03 B25150.06 B25150.14
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 97%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Purity: 97% CAS No.: 122-48-5 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 39-42° MDL No.: MFCD00048232
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00048232
Číslo CAS: 122-48-5
EINECS: 204-548-3