4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(Pyridin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
B25095.03
B25095.06
B25095.14
B25095.03EA
74.21
EUR
B25095.03
B25095.06
B25095.14
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 92333-25-0
Molecular Formula: C7H6N2.HCl
Formula Weight: 154.60
Melting Point: ca 260° dec.
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012825
Vzorec:
C₇H₇ClN₂ Teplota tavenia: ∼ 260 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012825 Číslo CAS: 92333-25-0 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |