Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
B25050.03
B25050.06
B25050.14
B25050.03EA
48.54
EUR
B25050.03
B25050.06
B25050.14
Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 3034-50-2
Molecular Formula: C4H4N2O
Formula Weight: 96.09
Melting Point: 174-177°C
MDL No.: MFCD00173726
Vzorec:
C₄H₄N₂O Mw: 96.09 g/mol Teplota tavenia: 174…177 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00173726 Číslo CAS: 3034-50-2 EINECS: 221-227-3 |