Tlačiť
Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
B25050.03 B25050.06 B25050.14
B25050.03EA 48.54 EUR
B25050.03 B25050.06 B25050.14
Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3034-50-2 Molecular Formula: C4H4N2O Formula Weight: 96.09 Melting Point: 174-177°C MDL No.: MFCD00173726
Vzorec: C₄H₄N₂O
Mw: 96.09 g/mol
Teplota tavenia: 174…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173726
Číslo CAS: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3