Tlačiť
3-Thien-3-ylacrylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Thien-3-yl)prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)thiophene, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic acid, 3-(Thien-3-yl)acrylic acid
B25017.06 B25017.14
B25017.06EA 108.55 EUR
B25017.06 B25017.14
3-Thien-3-ylacrylic acid 98%
3-Thien-3-ylacrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 102696-71-9 Molecular Formula: C7H6O2S Formula Weight: 154.19 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 112245 MDL No.: MFCD00014535
Vzorec: C₇H₆O₂S
Mw: 154.19 g/mol
Teplota tavenia: 150…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014535
Číslo CAS: 102696-71-9
EINECS: 214-800-4