Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, (H₂O 4-6%) 97% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24969.0E
B24969.22
B24969.36
B24969.0EEA
384.28
EUR
B24969.0E
B24969.22
B24969.36
Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, (H₂O 4-6%) 97% (dry weight)
Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 131-08-8
Molecular Formula: C14H7NaO5S.xH2O
Formula Weight: 310.26(anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₁₄H₇NaO₅S·xH₂O Teplota tavenia: >320 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149068 Číslo CAS: 131-08-8 EINECS: 205-009-5 |