Tlačiť
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
B24877.03 B24877.06 B24877.14
B24877.03EA 63.78 EUR
B24877.03 B24877.06 B24877.14
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 64276-62-6 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 126-128° MDL No.: MFCD03931521
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03931521
Číslo CAS: 64276-62-6