Tlačiť
Sodium phosphonoformate hexahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium phosphonatoformate hexahydrate, Foscarnet trisodium hexahydrate
B24784.03 B24784.06 B24784.14
B24784.03EA 85.72 EUR
B24784.03 B24784.06 B24784.14
Sodium phosphonoformate hexahydrate ≥98%
Sodium phosphonoformate hexahydrate
Purity: 98+% CAS No.: 34156-56-4 Molecular Formula: Na2O3PCO2Na.6H2O Formula Weight: 300.08 (191.98anhy) MDL No.: MFCD00150176
Vzorec: Na₂O₃PCO₂Na·6H₂O
Mw: 300.08 g/mol (191.98 anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150176
Číslo CAS: 34156-56-4