Tlačiť
Sodium hydrogen fumarate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Monosodium Fumarate, Fumaric Acid Monosodium Salt
B24683.18 B24683.30
B24683.18EA 30.73 EUR
B24683.18 B24683.30
Sodium hydrogen fumarate 98%
Sodium hydrogen fumarate
Purity: 98% CAS No.: 5873-57-4 Molecular Formula: C4H3NaO4 Formula Weight: 138.06 MDL No.: MFCD00039097
Vzorec: C₄H₄O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039097
Číslo CAS: 5873-57-4
EINECS: 227-535-4