Sodium hydrogen fumarate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Monosodium Fumarate, Fumaric Acid Monosodium Salt
B24683.18
B24683.30
B24683.18EA
30.73
EUR
B24683.18
B24683.30
Sodium hydrogen fumarate 98%
Sodium hydrogen fumarate
Purity: 98%
CAS No.: 5873-57-4
Molecular Formula: C4H3NaO4
Formula Weight: 138.06
MDL No.: MFCD00039097
Vzorec:
C₄H₄O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039097 Číslo CAS: 5873-57-4 EINECS: 227-535-4 |