Tlačiť
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
B24601.03 B24601.06 B24601.14
B24601.03EA 41.72 EUR
B24601.03 B24601.06 B24601.14
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine 99%
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine
Purity: 99% CAS No.: 1046-56-6 Molecular Formula: C20H14N4 Formula Weight: 310.36 Melting Point: 189-192° Beilstein Reference: 542151 MDL No.: MFCD00006462
Vzorec: C₂₀H₁₄N₄
Teplota tavenia: 189…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006462
Číslo CAS: 1046-56-6
EINECS: 213-878-7