Tlačiť
Suberoyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24580.06 B24580.14
B24580.06EA 121.14 EUR
B24580.06 B24580.14
Suberoyl chloride 97%
Suberoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 10027-07-3 Molecular Formula: C8H12Cl2O2 Formula Weight: 211.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4680 Boiling Point: 162-163°/15mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00000764
Vzorec: C₈H₁₂Cl₂O₂
Teplota varu: 162…163 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,172
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000764
Číslo CAS: 10027-07-3
OSN: 3265
ADR: 8,II