Tlačiť
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B24561.22 B24561.36
B24561.22EA 30.28 EUR
B24561.22 B24561.36
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Iron(II) gluconate hydrate
Vzorec: C₁₂H₂₄FeO₁₅
Teplota tavenia: ∼ 140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150872
Číslo CAS: 22830-45-1
EINECS: 206-076-3