Tlačiť
Potassium sulphamate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24447.14 B24447.22 B24447.36
B24447.14EA 60.17 EUR
B24447.14 B24447.22 B24447.36
Potassium sulphamate 98%
Potassium sulphamate
Purity: 98% CAS No.: 13823-50-2 Molecular Formula: H2KNO3S Formula Weight: 135.18 Physical Form: Crystalline solid Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White MDL No.: MFCD00059941
Vzorec: H₃NO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059941
Číslo CAS: 13823-50-2
EINECS: 237-515-7