Potassium sulphamate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24447.14
B24447.22
B24447.36
B24447.14EA
60.17
EUR
B24447.14
B24447.22
B24447.36
Potassium sulphamate 98%
Potassium sulphamate
Purity: 98%
CAS No.: 13823-50-2
Molecular Formula: H2KNO3S
Formula Weight: 135.18
Physical Form: Crystalline solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
MDL No.: MFCD00059941
Vzorec:
H₃NO₃S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00059941 Číslo CAS: 13823-50-2 EINECS: 237-515-7 |