Tlačiť
Cobalt(II) gluconate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24293.14 B24293.22
B24293.14EA 63.29 EUR
B24293.14 B24293.22
Cobalt(II) gluconate hydrate
Cobalt(II) gluconate hydrate
CAS No.: 71957-08-9 Molecular Formula: C12H22CoO14.xH2O Formula Weight: 449.23(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02684006
Vzorec: C₁₂H₂₂CoO₁₄·xH₂O
Mw: 449.23 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684006
Číslo CAS: 1809162-99-9
EINECS: 276-206-1
OSN: 3288
ADR: 6.1 III