Tlačiť
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24291.18 B24291.09 B24291.30
B24291.18EA 180.51 EUR
B24291.18 B24291.09 B24291.30
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Purity: 99% CAS No.: 924-99-2 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Refractive Index: 1.5120 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 118-121°/10mm MDL No.: MFCD00144269
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Teplota varu: 118…121 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 17…18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144269
Číslo CAS: 924-99-2
EINECS: 402-650-4