Zincon sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24256.03
B24256.06
B24256.14
B24256.03EA
47.33
EUR
B24256.03
B24256.06
B24256.14
Zincon sodium salt
Zincon sodium salt
CAS No.: 62625-22-3
Molecular Formula: C20H15N4NaO6S
Formula Weight: 462.42
Melting Point: ca 203° dec.
Beilstein Reference: 3872699
MDL No.: MFCD00064385
Vzorec:
C₂₀H₁₅N₄NaO₆S Teplota tavenia: ∼ 203 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064385 Číslo CAS: 62625-22-3 EINECS: 263-651-1 |