Tlačiť
Zincon sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24256.03 B24256.06 B24256.14
B24256.03EA 47.27 EUR
B24256.03 B24256.06 B24256.14
Zincon sodium salt
Zincon sodium salt
CAS No.: 62625-22-3 Molecular Formula: C20H15N4NaO6S Formula Weight: 462.42 Melting Point: ca 203° dec. Beilstein Reference: 3872699 MDL No.: MFCD00064385
Vzorec: C₂₀H₁₅N₄NaO₆S
Mw: 462.412 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 203 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064385
Číslo CAS: 62625-22-3
EINECS: 263-651-1