Tlačiť
Zinc formate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24210.22 B24210.36
B24210.22EA 74.61 EUR
B24210.22 B24210.36
Zinc formate 98%
Zinc formate
Purity: 98% CAS No.: 557-41-5 Molecular Formula: C2H2O4Zn Formula Weight: 155.40 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00050836
Vzorec: C₂H₂O₄Zn
Mw: 155.40 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050836
Číslo CAS: 557-41-5
EINECS: 209-176-5
OSN: 3077
ADR: 9 III