Nitrofurantoin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
B24079.14
B24079.22
B24079.36
B24079.14EA
60.48
EUR
B24079.14
B24079.22
B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Purity: 98%
CAS No.: 67-20-9
Molecular Formula: C8H6N4O5
Formula Weight: 238.16
Melting Point: ca 265° dec.
MDL No.: MFCD00003224
Vzorec:
C₈H₆N₄O₅ Mw: 238.16 g/mol Teplota tavenia: ∼ 265 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003224 Číslo CAS: 67-20-9 EINECS: 200-646-5 |