1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
B24037.0E
B24037.22
B24037.36
B24037.0EEA
392.3
EUR
B24037.0E
B24037.22
B24037.36
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Purity: 95%
CAS No.: 104-38-1
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 100-102°
MDL No.: MFCD00002861
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₄ Teplota tavenia: 100…102 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002861 Číslo CAS: 104-38-1 EINECS: 203-197-3 |