Tlačiť
Iron(II) fumarate 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B23956.0B B23956.30
B23956.0BEA 158.44 EUR
B23956.0B B23956.30
Iron(II) fumarate 94%
Iron(II) fumarate
Purity: 94% CAS No.: 141-01-5 Molecular Formula: C4H2FeO4 Formula Weight: 169.90 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00058315
Vzorec: C₄H₂FeO₄
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 2,44
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058315
Číslo CAS: 141-01-5
EINECS: 205-447-7
Merck Index: 14,4046