Tlačiť
Nickel(II) lactate tetrahydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23643.14 B23643.22 B23643.36
B23643.14EA 32.73 EUR
B23643.14 B23643.22 B23643.36
Nickel(II) lactate tetrahydrate 98%
Nickel(II) lactate tetrahydrate
Purity: 98% Molecular Formula: C6H10NiO6.4H2O Formula Weight: 308.91 (236.85anhy) UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD02683106
Vzorec: C₆H₁₀NiO₆·4H₂O
Mw: 308.91 g/mol (236.85 anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683106
OSN: 3077
ADR: 9 III