Tlačiť
Zinc propionate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23636.0B B23636.18 B23636.30
B23636.0BEA 554.75 EUR
B23636.0B B23636.18 B23636.30
Zinc propionate 97%
Zinc propionate
Purity: 97% CAS No.: 557-28-8 Molecular Formula: (CH3CH2CO2)2Zn Formula Weight: 211.53 MDL No.: MFCD00045937
Vzorec: (CH₃CH₂CO₂)₂Zn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045937
Číslo CAS: 557-28-8
EINECS: 209-167-6
Merck Index: 14,10153