Tlačiť
Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium(IV) n-butoxide, Zirconium(IV) Tetrabutoxide
B23317.0B B23317.18 B23317.30
B23317.0BEA 322.1 EUR
B23317.0B B23317.18 B23317.30
Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w)
Zirconium(IV) butoxide
CAS No.: 1071-76-7 Molecular Formula: C16H36O4Zr Formula Weight: 383.68 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.466 Odour: Alcohol-like Beilstein Reference: 4132649 UN No.: UN1120 MDL No.: MFCD00048765
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Zr
Hustota: 1,070
Teplota vzplanutia: 38 °C (100 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00048765
Číslo CAS: 1071-76-7
EINECS: 213-995-3
OSN: 1120
ADR: 3,III