Tlačiť
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
B23181.06 B23181.14
B23181.06EA 116.16 EUR
B23181.06 B23181.14
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 19099-93-5 Molecular Formula: C13H15NO3 Formula Weight: 233.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD00673144
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₃
Mw: 233.27 g/mol
Teplota tavenia: 38…41 °C
Hustota: 1.172
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673144
Číslo CAS: 19099-93-5