Tlačiť
Benzyl ethyl malonate ≥85%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B23011.14 B23011.22
B23011.14EA 164.06 EUR
B23011.14 B23011.22
Benzyl ethyl malonate ≥85%, tech.
Benzyl ethyl malonate
Purity: 85% CAS No.: 42998-51-6 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 145°/4mm MDL No.: MFCD00009194
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Mw: 222.24 g/mol
Teplota varu: 145 °C (4 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009194
Číslo CAS: 42998-51-6