1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22995.06
B22995.14
B22995.06EA
58.16
EUR
B22995.06
B22995.14
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 304-20-1
Molecular Formula: C8H8N4.HCl
Formula Weight: 196.64
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 3568329
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00135998
Vzorec:
C₈H₈N₄ Teplota tavenia: ∼ 275 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00135998 Číslo CAS: 304-20-1 EINECS: 206-151-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4763 |