Tlačiť
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22995.06 B22995.14
B22995.06EA 58.16 EUR
B22995.06 B22995.14
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 304-20-1 Molecular Formula: C8H8N4.HCl Formula Weight: 196.64 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 3568329 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00135998
Vzorec: C₈H₈N₄
Teplota tavenia: ∼ 275 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135998
Číslo CAS: 304-20-1
EINECS: 206-151-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4763