Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22934.18
B22934.30
B22934.18EA
61.29
EUR
B22934.18
B22934.30
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate
Purity: 98%
CAS No.: 14590-13-7
Molecular Formula: H4CoNO4P
Formula Weight: 171.94
MDL No.: MFCD02683100
Vzorec:
H₄CoNO₄P Mw: 171.94 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02683100 Číslo CAS: 14590-13-7 EINECS: 238-633-1 Merck Index: 14,513 |