Tlačiť
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22934.18 B22934.30
B22934.18EA 61.29 EUR
B22934.18 B22934.30
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 14590-13-7 Molecular Formula: H4CoNO4P Formula Weight: 171.94 MDL No.: MFCD02683100
Vzorec: H₄CoNO₄P
Mw: 171.94 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683100
Číslo CAS: 14590-13-7
EINECS: 238-633-1
Merck Index: 14,513