Tlačiť
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)acrylamide
B22854.06 B22854.14 B22854.22
B22854.06EA 86.24 EUR
B22854.06 B22854.14 B22854.22
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide 99%
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide
Purity: 99% CAS No.: 13880-05-2 Molecular Formula: C7H13NO4 Formula Weight: 175.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 134-138° MDL No.: MFCD00081045
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Mw: 175.18 g/mol
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00081045
Číslo CAS: 13880-05-2
EINECS: 237-645-4