Tlačiť
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
B22833.03 B22833.06 B22833.14
B22833.03EA 53.75 EUR
B22833.03 B22833.06 B22833.14
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 7283-96-7 Molecular Formula: C5H3ClOS Formula Weight: 46.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(208°F) Refractive Index: 1.6040 Boiling Point: 88-90°/9mm MDL No.: MFCD00047090
Vzorec: C₅H₃ClOS
Teplota varu: 88…90 °C (9 mmHg)
Hustota: 1,376
Teplota vzplanutia: 97 °C (208 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00047090
Číslo CAS: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7